4-[(11-Hydroxyundécyl)oxy]benzaldéhyde ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
H1216-1G H1216-5G
TCIAH1216-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAH1216-1G TCIAH1216-5G
4-[(11-Hydroxyundécyl)oxy]benzaldéhyde ≥98.0% (par HPLC)
4-[(11-Hydroxyundécyl)oxy]benzaldéhyde
Formule: C₁₈H₂₈O₃
MW: 292,42 g/mol
Numéro CAS: 124389-14-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité