Acide iodhydrique 57%
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Iodure d'hydrogène
TCIAH1221-300MLEA 105 EUR InStock
TCIAH1221-300ML
Acide iodhydrique 57%
Acide iodhydrique
Formule: HI
MW: 127,91 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Numéro MDL: MFCD00011347
Numéro CAS: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
ONU: 1787
ADR: 8,II
Merck Index: 14,04776
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Concentration (Neutralization titration) min. 57.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité