4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH1230-5GEA 23.1 EUR InStock
TCIAH1230-5G TCIAH1230-25G
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride
Formule: C₆H₉N₃O₂S
MW: 223,68 g/mol
Point de fusion: 211°C
Numéro MDL: MFCD00052262
Numéro CAS: 17852-52-7
EINECS: 479-480-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité