(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
H1241-1G H1241-5G
TCIAH1241-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAH1241-1G TCIAH1241-5G
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone ≥98.0% (par GC, azote total)
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Formule: C₅H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00077791
Numéro CAS: 66673-40-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité