trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1243-1G H1243-5G
TCIAH1243-1GEA 99 EUR InStock
TCIAH1243-1G TCIAH1243-5G
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD03840884
Numéro CAS: 66185-74-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité