Acide 3-hydroxy-1-adamantanecarboxylique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid, 3-Hydroxy-1-adamantanecarboxylic acid
H1255-1G H1255-25G H1255-5G
TCIAH1255-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH1255-1G TCIAH1255-25G TCIAH1255-5G
Acide 3-hydroxy-1-adamantanecarboxylique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-hydroxy-1-adamantanecarboxylique
Formule: C₁₁H₁₆O₃
MW: 196,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00193929
Numéro CAS: 42711-75-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 200.0 to 205.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité