2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphényl]éthyle méthacrylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1261-25G H1261-500G
TCIAH1261-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAH1261-25G TCIAH1261-500G
2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphényl]éthyle méthacrylate ≥98.0% (par GC)
2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphényl]éthyle méthacrylate
Formule: C₁₈H₁₇N₃O₃
MW: 323,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00213348
Numéro CAS: 96478-09-0
EINECS: 424-240-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité