N-(2-Hydroxyethyl)acrylamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
H1262-25G H1262-500G
TCIAH1262-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAH1262-25G TCIAH1262-500G
N-(2-Hydroxyethyl)acrylamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
N-(2-Hydroxyethyl)acrylamide
Formule: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11110645
Numéro CAS: 7646-67-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité