Azetidin-3-ol hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxyazetidine hydrochloride
H1264-1G H1264-5G
TCIAH1264-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAH1264-1G TCIAH1264-5G
Azetidin-3-ol hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Azetidin-3-ol hydrochloride
Formule: C₃H₈ClNO
MW: 109,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683887
Numéro CAS: 18621-18-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 92.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité