3-Hydroxy-9H-xanthén-9-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sieber Linker, 3-Hydroxyxanthone
H1269-1G H1269-5G
TCIAH1269-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAH1269-1G TCIAH1269-5G
3-Hydroxy-9H-xanthén-9-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Hydroxy-9H-xanthén-9-one
Formule: C₁₃H₈O₃
MW: 212,20 g/mol
Point de fusion: 243°C
Numéro MDL: MFCD00604748
Numéro CAS: 3722-51-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité