8-Hydroxyquinoline-N-Oxide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 8-Quinolinol N-Oxide, 8-Hydroxyquinoline 1-oxide
H1272-25G H1272-5G
TCIAH1272-25GEA 134 EUR InStock
TCIAH1272-25G TCIAH1272-5G
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006739
Numéro CAS: 1127-45-3
EINECS: 214-430-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité