Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-diol, Perfluoropinacol
H1279-25G H1279-5G
TCIAH1279-25GEA 319 EUR InStock
TCIAH1279-25G TCIAH1279-5G
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol ≥98.0% (par GC)
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol
Formule: C₆H₂F₁₂O₂
MW: 334,06 g/mol
Point d'ébullition: 129°C
Point de fusion: 26°C
Numéro MDL: MFCD00427700
Numéro CAS: 918-21-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité