Hexyl methanesulphonate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methanesulphonic Acid Hexyl Ester
H1282-25G H1282-5G
TCIAH1282-25GEA 245 EUR InStock
TCIAH1282-25G TCIAH1282-5G
Hexyl methanesulphonate ≥96.0% (par GC)
Hexyl methanesulphonate
Formule: C₇H₁₆O₃S
MW: 180,26 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Numéro MDL: MFCD00674707
Numéro CAS: 16156-50-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité