Hyaluronate tetrasaccharide
Fournisseur: TCI
H1284-1MG H1284-5MG
TCIAH1284-1MGEA 195 EUR InStock
TCIAH1284-1MG TCIAH1284-5MG
Hyaluronate tetrasaccharide
Hyaluronate tetrasaccharide
Formule: C₂₈H₄₄N₂O₂₃
MW: 776,65 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 57282-61-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
TOF-MS to pass test
NMR to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité