Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hyaluronate Hexasaccharide

Fournisseur: TCI

H1285-1MG H1285-5MG
TCIAH1285-1MGEA 202 EUR InStock
TCIAH1285-1MG TCIAH1285-5MG
Hyaluronate Hexasaccharide
Hyaluronate Hexasaccharide


Formule: C₄₂H₆₅N₃O₃₄
MW: 1155,97 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 73603-40-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
TOF-MS to pass test
NMR to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité