(R)-9-(2-Hydroxypropyl)adenine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-6-Amino-9-(2-hydroxypropyl)purine, (R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-ol
H1291-1G H1291-5G
TCIAH1291-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH1291-1G TCIAH1291-5G
(R)-9-(2-Hydroxypropyl)adenine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(R)-9-(2-Hydroxypropyl)adenine
Formule: C₈H₁₁N₅O
MW: 193,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD07369451
Numéro CAS: 14047-28-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -45.0 deg (C=1,EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité