(1-Hydroxycyclohexyl)(4-methoxyphenyl)acetonitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
H1303-1G H1303-5G
TCIAH1303-1GEA 115 EUR InStock
TCIAH1303-1G TCIAH1303-5G
(1-Hydroxycyclohexyl)(4-methoxyphenyl)acetonitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(1-Hydroxycyclohexyl)(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formule: C₁₅H₁₉NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06658142
Numéro CAS: 93413-76-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité