N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt (Sulfo-NHS) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Sulfo NHS
TCIAH1304-200MGEA 28.6 EUR InStock
TCIAH1304-200MG TCIAH1304-1G
N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt (Sulfo-NHS) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt)
Formule: C₄H₄NNaO₆S
MW: 217,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043100
Numéro CAS: 106627-54-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité