Honokiol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3',5-Diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3',5-Diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3'-Diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl
H1309-1G H1309-200MG
TCIAH1309-1GEA 171 EUR InStock
TCIAH1309-1G TCIAH1309-200MG
Honokiol ≥95.0% (par GC)
Honokiol
Formule: C₁₈H₁₈O₂
MW: 266,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016674
Numéro CAS: 35354-74-6
Merck Index: 14,04742
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc4dda67e694d191da625ebbf336a919399154bd&vid=bc4dda67e694d191da625ebbf336a919399154bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité