DL-Homophenylalanine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Amino-4-phenylbutyric Acid, H-DL-HomoPhe-OH, H-DL-HoPhe-OH
H1329-1G H1329-5G
TCIAH1329-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAH1329-1G TCIAH1329-5G
DL-Homophenylalanine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
DL-Homophenylalanine
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Point de fusion: 294°C
Numéro MDL: MFCD00063092
Numéro CAS: 1012-05-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité