Hexyl propionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Propionic Acid Hexyl Ester
H1330-25ML H1330-500ML
TCIAH1330-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAH1330-25ML TCIAH1330-500ML
Hexyl propionate ≥98.0% (par GC)
Hexyl propionate
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00085197
Numéro CAS: 2445-76-3
EINECS: 219-495-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité