2-Hydroxyisonicotinic acid ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1336-5G H1336-25G
TCIAH1336-5GEA 110 EUR InStock
TCIAH1336-5G TCIAH1336-25G
2-Hydroxyisonicotinic acid ≥98.0% (par GC)
2-Hydroxyisonicotinic acid
Formule: C₆H₅NO₃
Point de fusion: 328°C
Numéro MDL: MFCD01318566
Numéro CAS: 22282-72-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cfa57f3e9c9020150e85700934678c3827595b8&vid=7cfa57f3e9c9020150e85700934678c3827595b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité