trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1337-200MG H1337-1G
TCIAH1337-200MGEA 31.9 EUR InStock
TCIAH1337-200MG TCIAH1337-1G
trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid
Formule: C₁₀H₁₈O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00204506
Numéro CAS: 14113-05-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dabee3242f8f0b2e4efcb61e8f8307d31300fc14&vid=dabee3242f8f0b2e4efcb61e8f8307d31300fc14&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité