(R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
H1338-1G H1338-5G
TCIAH1338-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAH1338-1G TCIAH1338-5G
(R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192219
Numéro CAS: 29678-81-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -10.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité