Homophthalic anhydride ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1346-5G H1346-25G
TCIAH1346-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAH1346-5G TCIAH1346-25G
Homophthalic anhydride ≥98.0% (par GC)
Homophthalic anhydride
Formule: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Point d'ébullition: 161°C
Numéro MDL: MFCD00006894
Numéro CAS: 703-59-3
EINECS: 211-873-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2381cd001bbee5ca1a87a8b1d34cc399b02703cf&vid=2381cd001bbee5ca1a87a8b1d34cc399b02703cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité