4-Hydroxymethyl-4'-methyl-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
H1347-1G H1347-200MG
TCIAH1347-1GEA 363 EUR InStock
TCIAH1347-1G TCIAH1347-200MG
4-Hydroxymethyl-4'-methyl-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
4-Hydroxymethyl-4'-methyl-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₂H₁₂N₂O
MW: 200,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD02916382
Numéro CAS: 81998-04-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité