2-Bromo-2-méthylpropionate d'éthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
118130050 118135000
ACRO118130050EA 22.4 EUR InStock
ACRO118130050 ACRO118135000
2-Bromo-2-méthylpropionate d'éthyle 98%
2-Bromo-2-méthylpropionate d'éthyle
Formule: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (1013 hPa)
Densité: 1.329 g/cm³
Point d'éclair: 60 °C
Numéro MDL: MFCD00000123
Numéro CAS: 600-00-0
EINECS: 209-980-6
ONU: 1993
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sodium (Na) 30.5 to 32.5 % (as Na2SO4)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité