2-Hexylthiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAH1350-5GEA 37.4 EUR InStock
TCIAH1350-5G TCIAH1350-25G
2-Hexylthiophène ≥98.0% (par GC)
2-Hexylthiophène
Formule: C₁₀H₁₆S
MW: 168,3 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00022535
Numéro CAS: 18794-77-9
EINECS: 242-579-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité