7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Umbelliferone-3-carboxylic Acid, 7-Hydroxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
H1352-1G H1352-200MG
TCIAH1352-1GEA 208 EUR InStock
TCIAH1352-1G TCIAH1352-200MG
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC)
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆O₅
MW: 206,15 g/mol
Point de fusion: 263°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00017491
Numéro CAS: 779-27-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité