Hexadecyltrimethylammonium hydroxide 10% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cetyltrimethylammonium Hydroxide
H1354-25ML H1354-100ML
TCIAH1354-25MLEA 59.4 EUR InStock
TCIAH1354-25ML TCIAH1354-100ML
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide 10% dans l'eau
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide
Formule: C₁₉H₄₃NO
MW: 301,56 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041921
Numéro CAS: 505-86-2
EINECS: 208-022-4
ONU: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b69cd8005ca1044f257a7516743bf6b71d5d1453&vid=ce88053d9a3bdac21817b8fc66f6c6ac3cedb263&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Chloride max. 1.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité