Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexaphenoxycyclotriphosphazene ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Phenoxycycloposphazene

H1356-5G H1356-25G
TCIAH1356-5GEA 93.5 EUR InStock
TCIAH1356-5G TCIAH1356-25G
Hexaphenoxycyclotriphosphazene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Hexaphenoxycyclotriphosphazene


Formule: C₃₆H₃₀N₃O₆P₃
MW: 693,57 g/mol
Point d'ébullition: 280°C
Numéro MDL: MFCD00183774
Numéro CAS: 1184-10-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bce66e91c53fadacc4d0edf366f234135e246e6c&vid=bce66e91c53fadacc4d0edf366f234135e246e6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité