Harmol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
H1360-200MG H1360-1G
TCIAH1360-200MGEA 114 EUR InStock
TCIAH1360-200MG TCIAH1360-1G
Harmol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Harmol
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
Point de fusion: 323°C
Numéro MDL: MFCD00834164
Numéro CAS: 487-03-6
EINECS: 207-645-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfed60ac7dd12d6427ba5f316bd59009506792d2&vid=cfed60ac7dd12d6427ba5f316bd59009506792d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité