(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAH1370-5GEA 195 EUR InStock
TCIAH1370-5G TCIAH1370-1G
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Formule: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00964673
Numéro CAS: 17334-08-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité