1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N1,N1'-(Ethane-1,2-diyl)bis(N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine)
H1371-5ML H1371-25ML
TCIAH1371-5MLEA 108 EUR InStock
TCIAH1371-5ML TCIAH1371-25ML
1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine
Formule: C₁₂H₃₀N₄
MW: 230,39 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00025684
Numéro CAS: 3083-10-1
EINECS: 221-382-7
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbda6dcc22f89ed1b86e6ce06e5cb42e30403779&vid=dbda6dcc22f89ed1b86e6ce06e5cb42e30403779&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité