Halosulphuron methyl ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloro-5-[[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureido]sulphonyl]-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid Methyl Ester, Methyl 3-Chloro-5-[[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureido]sulphonyl]-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
H1374-5G H1374-1G
TCIAH1374-5GEA 302 EUR InStock
TCIAH1374-5G TCIAH1374-1G
Halosulphuron methyl ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Halosulphuron methyl
Formule: C₁₃H₁₅ClN₆O₇S
MW: 434,81 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631160
Numéro CAS: 100784-20-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,04602
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité