4-(cis-4-Hydroxycyclohexyl)phénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1384-1G H1384-200MG
TCIAH1384-1GEA 471 EUR InStock
TCIAH1384-1G TCIAH1384-200MG
4-(cis-4-Hydroxycyclohexyl)phénol ≥97.0% (par GC)
4-(cis-4-Hydroxycyclohexyl)phénol
Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD23380209
Numéro CAS: 370860-74-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=027bb9c441a78a931e7e957ab6dbb32fed134f9e&vid=027bb9c441a78a931e7e957ab6dbb32fed134f9e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité