Hydroxyterephthalic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxyterephthalic acid
H1385-1G H1385-5G
TCIAH1385-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAH1385-1G TCIAH1385-5G
Hydroxyterephthalic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Hydroxyterephthalic acid
Formule: C₈H₆O₅
MW: 182,1302 g/mol
Point de fusion: 322°C
Numéro MDL: MFCD09835368
Numéro CAS: 636-94-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92e4cefb659392d55b9b2f792d135f04141022c2&vid=92e4cefb659392d55b9b2f792d135f04141022c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité