4-Hydroxy-3-methoxy-ɑ-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1386-1G H1386-5G
TCIAH1386-1GEA 197 EUR InStock
TCIAH1386-1G TCIAH1386-5G
4-Hydroxy-3-methoxy-ɑ-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
4-Hydroxy-3-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD00238638
Numéro CAS: 2480-86-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b9781d8132051858e2e01d16c15202beab65e0c&vid=9b9781d8132051858e2e01d16c15202beab65e0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité