Oxfenicine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Oxfenicine, H-Phg(4-OH)-OH
H1389-5G H1389-25G
TCIAH1389-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAH1389-5G TCIAH1389-25G
Oxfenicine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Oxfenicine
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,1600 g/mol
Point de fusion: 214°C
Numéro MDL: MFCD00065932
Numéro CAS: 32462-30-9
EINECS: 251-061-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28f1362b3e2791297b3016c646bb366a222bb82d&vid=28f1362b3e2791297b3016c646bb366a222bb82d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +155 to +160 deg (C=1、1mol/L HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité