6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Hydroxy-4-pyrimidinecarboxylic acid, 1,6-Dihydro-6-oxo-4-pyrimidinecarboxylic acid
H1392-200MG H1392-1G
TCIAH1392-200MGEA 30.8 EUR InStock
TCIAH1392-200MG TCIAH1392-1G
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,0969 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023267
Numéro CAS: 6299-87-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63044b12b6e122eab5def70fe332568240b0d5f8&vid=63044b12b6e122eab5def70fe332568240b0d5f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité