3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
H1394-1G H1394-5G
TCIAH1394-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAH1394-1G TCIAH1394-5G
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
Formule: C9H10O3
MW: 166,1700 g/mol
Numéro MDL: MFCD00137907
Numéro CAS: 3480-87-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c27b432589c103450974116091d907b7bc95dac&vid=0c27b432589c103450974116091d907b7bc95dac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité