3,5-Heptanedione ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1395-5G H1395-25G
TCIAH1395-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAH1395-5G TCIAH1395-25G
3,5-Heptanedione ≥97.0% (par GC)
3,5-Heptanedione
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00015186
Numéro CAS: 7424-54-6
EINECS: 231-054-5
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21b7a7fc667050bfaf5cf61210e729ed6a18350f&vid=21b7a7fc667050bfaf5cf61210e729ed6a18350f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité