7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH1398-100MGEA 62.7 EUR InStock
TCIAH1398-100MG
7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid
Formule: C₁₂H₁₀O₅
MW: 234,21 g/mol
Point de fusion: 268°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467589
Numéro CAS: 5852-10-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité