(2-Hydroxyethyl)dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-[(2-Hydroxyethyl)dimethylammonio]propane-1-sulphonate, 3-((2-Hydroxyethyl)dimethylammonio)propane-1-sulphonate, NDSB 211
H1399-1G H1399-5G
TCIAH1399-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAH1399-1G TCIAH1399-5G
(2-Hydroxyethyl)dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour recherche biochimique
(2-Hydroxyethyl)dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt
Formule: C₇H₁₇NO₄S
MW: 211,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD01320397
Numéro CAS: 38880-58-9
EINECS: 254-176-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98626fbd21891eb26962881621f6caf65b993192&vid=bb89e08c253e71cb5aa9fd842237da592d0cfa2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 246.0 to 250.0 deg-C
Suitability for protein-analysis to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité