2-Azatricyclo[3.3.1.13,7]décan-2-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: AZADOL(regR)
H1404-200MG H1404-1G H1404-5G
TCIAH1404-200MGEA 70.4 EUR InStock
TCIAH1404-200MG TCIAH1404-1G TCIAH1404-5G
2-Azatricyclo[3.3.1.13,7]décan-2-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Azatricyclo[3.3.1.13,7]décan-2-ol
Formule: C₉H₁₅NO
MW: 153,23 g/mol
Numéro CAS: 1155843-79-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a62d99a088da4c0ffa711a32a83b7f494ed4c78&vid=0a62d99a088da4c0ffa711a32a83b7f494ed4c78&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité