5-Hydroxy-2-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH1406-1GEA 121 EUR InStock
TCIAH1406-1G
5-Hydroxy-2-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
5-Hydroxy-2-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃NO
MW: 163,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD06801325
Numéro CAS: 216766-12-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité