6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1410-1G H1410-5G
TCIAH1410-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAH1410-1G TCIAH1410-5G
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid
Formule: C₆H₄N₂O₅
MW: 184,1100 g/mol
Point de fusion: 291°C
Numéro MDL: MFCD02180840
Numéro CAS: 6635-31-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38f01b16da90297a2ef791e548517c78ac67ae6d&vid=38f01b16da90297a2ef791e548517c78ac67ae6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité