3',4',5',6'-Tétraphényl-o-terphényl
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAH1412-5GEA 261 EUR InStock
TCIAH1412-5G TCIAH1412-1G
3',4',5',6'-Tétraphényl-o-terphényl
3',4',5',6'-Tétraphényl-o-terphényl
Formule: C₄₂H₃₀
MW: 534,7 g/mol
Point de fusion: 455°C
Numéro MDL: MFCD00003057
Numéro CAS: 992-04-1
EINECS: 213-591-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 92.40 to 97.20 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité