3-(Hydroxyméthyl)-1-adamantanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)adamantan-1-ol, 1-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)adamantane
H1415-1G H1415-5G
TCIAH1415-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAH1415-1G TCIAH1415-5G
3-(Hydroxyméthyl)-1-adamantanol ≥98.0% (par GC)
3-(Hydroxyméthyl)-1-adamantanol
Formule: C₁₁H₁₈O₂
MW: 182,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD03105096
Numéro CAS: 38584-37-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3f580c98963577fc6f7020d9c60bab6f61f0fc2&vid=a3f580c98963577fc6f7020d9c60bab6f61f0fc2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité