4-Hydroxy-7-methoxycoumarin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-7-methoxy-2H-chromen-2-one
H1420-1G H1420-5G
TCIAH1420-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAH1420-1G TCIAH1420-5G
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Formule: C₁₀H₈O₄
MW: 192,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00673700
Numéro CAS: 17575-15-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c7693a6227b3893999c608aacee8f693bce4ffb&vid=9c7693a6227b3893999c608aacee8f693bce4ffb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité